Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2820,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AA6, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, feline, bovine, hamster, chicken, mouse, rat
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:500 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1B(4131)
mouse ... Mtap1b(17755)
rat ... Map1b(29456)
General description
Immunogen
Application
- immunohistochemistry
- immunostaining
- fluorescence microscopy
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, feline, bovine, hamster, chicken, mouse, rat | species reactivity mouse, rat | species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone AA6, monoclonal | clone HM-1, monoclonal | clone HM-2, monoclonal | clone AP-20, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... MAP1B(4131) | Gene Information mouse ... Mtap1a(17754) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M4528-.2ML | 04061838099563 |
| M4528-100UL | 04061838025777 |