Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H62N7O17P3S · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
977.89 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥80.0%
Quality level:
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Myristoyl coenzyme A lithium salt, ≥80.0%
Quality Level
assay
≥80.0%
storage temp.
−20°C
General description
Long chain fatty acid (C14) covalently linked to Coenzyme A. Substrate for de novo fatty acid synthesis. Fatty acylation has been shown to block G protein-associated calcium release by a direct allosteric modification of a component of the GTP-activated process.
Biochem/physiol Actions
Myristoyl coenzyme A is a combination of coenzyme A and myristate. It serves as a substrate in protein myristoylation, catalyzed by the enzyme N-myristoyl transferase. Myristyolation involves the transfer of the myristoyl group to the glycine residue at the amino-terminal of the protein.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80.0% | assay ≥90% | assay ≥90% | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
K E Rys-Sikora et al.
The Journal of biological chemistry, 269(50), 31607-31613 (1994-12-16)
A sensitive and specific GTP-activated Ca2+ translocation process induces rapid Ca2+ movements within cells and appears to reflect G protein-induced membrane fusion or junctional communication between discrete subpopulations of Ca(2+)-pumping organelles (Ghosh, T. K., Mullaney, J. M., Tarazi, F. I.
Functional significance of myristoyl moiety in N-myristoyl proteins.
L J Knoll et al.
Methods in enzymology, 250, 405-435 (1995-01-01)
Signal Transduction - Single Cell Techniques, 327-327 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M4414-5MG | 04061834058946 |