Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł 439,45 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(C(=O)Nc2cccc(NC(=O)c3cccc(O)c3O)c2)c1O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
InChI key
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
Application
MST-312 has been used in cell invasion assay using mouse fibroblast cells (NIH-3T3) and in the co-immunoprecipitation experiments in colon fibroblast.
Biochem/physiol Actions
MST-312 is a telomerase Inhibitor.
MST-312 is a telomerase Inhibitor. Telomeres are nucleoprotein complexes present on the ends of chromosomes, containing DNA segment tandem repeats that shorten with each repetitive cell cycle. Telomere shortening leads to loss of function, resulting in cell senescence and limited survivability. The reverse transcriptase, telomerase, maintains telomere length and function in immortalized cell lines and most cancer cell lines, and telomerase activity is associated with tumorigenesis. Telomere elongation is also believed to be an important contributor to the genomic stability and indefinite self renewal of iPS cells. 1 μM MST-312 was shown to effectively reduce telomere length and inhibit proliferation in U937 cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility DMSO: soluble ≥20 mg/mL |
| color off-white to light tan | color white to beige | color white to beige | color light yellow to light tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Salinomycin abolished STAT3 and STAT1 interactions and reduced telomerase activity in colorectal cancer cells.
Chung SS, et al.
Anticancer Research, 37(2), 445-453 (2017)
Laurent Lacroix et al.
Nucleic acids research, 39(4), e21-e21 (2010-11-26)
RNA and DNA guanine-rich sequences can adopt unusual structures called Guanine quadruplexes (G4). A quadruplex-prone RNA sequence is present at the 5'-end of the 451-nt-long RNA component of telomerase, hTERC. As this quadruplex may interfere with P1 helix formation, a
Combination treatment with flavonoid morin and telomerase inhibitor MST-312 reduces cancer stem cell traits by targeting STAT3 and telomerase.
Chung SS, et al.
International Journal of Oncology, 49(2), 487-498 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3949-25MG | 04061833219546 |
| M3949-5MG | 04061833219553 |