Przejdź do
K3519
KRM-III
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1,4-diphenyl-2H-imidazole-2-thione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to light tan
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C1NC(=CN1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2S/c18-15-16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,18)
InChI key
QKOAQVKXZJFMET-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KRM-III is an inhibitor of T cell antigen receptor (TCR), an inhibitor of phorbol myristate acetate (PMA) /ionomycin-induced nuclear factor of activated T cells (NFAT) activation and T cell proliferation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0525H9415SML1142
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
light yellow to light tan
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)