Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3680,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3680,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
pH
7.0-8.3
useful pH range
6.9-8.3
pKa
7.6
solubility
water: soluble 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
InChI key
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 300 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility water: soluble 50 mg/mL | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - |
| pH 7.0-8.3 | pH 2.5-4.0 (1 M in H2O) | pH 2.5-4.0 (1 M in H2O) | pH 2.5-4 (25 °C, 209 g/L) |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 300 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility water: soluble 50 mg/mL | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - |
| pH 7.0-8.3 | pH 2.5-4.0 (1 M in H2O) | pH 2.5-4.0 (1 M in H2O) | pH 2.5-4 (25 °C, 209 g/L) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3295-100G | 04061832549422 |
| M3295-25G | 04061832549439 |