Przejdź do
M3183
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
896,00 zł
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
214-478-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1106776
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MOPS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and TAMC, tested
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
cation traces
Fe: ≤5 ppm
λ
33 % in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A production platform for disulfide-bonded peptides in the periplasm of Escherichia coli.: This research developed a novel platform for producing disulfide-bonded peptides in E. coli, using MOPS buffer to maintain a stable pH environment essential for protein folding and stability in the periplasmic space. The platform could significantly enhance the production of therapeutically relevant peptides (Gibisch et al., 2024).
Packaging
M3183-1KT:
Each kit contains 3 x 100G samples, each sample from a uniquely manufactured lot.
Other Notes
Easily compare specifications for MOPS products with the MOPS specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5162M5162M1254
MOPS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M3183
MOPS
MOPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M5162
MOPS
MOPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M5162
MOPS
MOPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M1254
MOPS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
grade
BioPerformance Certified
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
grade
BioPerformance Certified
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?