Przejdź do
M2186
Greiner 96 well plates, polystyrene
round bottom clear wells, non-sterile
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 650101
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 650101
maximum volume
323 μL
size
96 wells
working volume
280 μL
General description
96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Application
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2311M2686M2811
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
manufacturer/tradename
Greiner 650101
manufacturer/tradename
Greiner 650161
manufacturer/tradename
Greiner 651101
manufacturer/tradename
Greiner 651161
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
working volume
280 μL
working volume
280 μL
working volume
200 μL
working volume
200 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)