Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C46H56N12O6/c1-27(54-44(62)39(20-29-23-51-35-15-7-5-13-32(29)35)57-43(61)34(48)22-31-25-50-26-53-31)42(60)56-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-33(30)36)46(64)58-38(19-28-11-3-2-4-12-28)45(63)55-37(41(49)59)17-9-10-18-47/h2-8,11-16,23-27,34,37-40,51-52H,9-10,17-22,47-48H2,1H3,(H2,49,59)(H,50,53)(H,54,62)(H,55,63)(H,56,60)(H,57,61)(H,58,64)/t27-,34-,37-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
WZHKXNSOCOQYQX-FUAFALNISA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
rat ... Ghsr(84022)
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... VIP(7432) | Gene Information human ... POMC(5443) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Trp7, Ala8, D-Phe10]-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 6-11 ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/137/006/013a88e0-770d-44fb-8438-97b5d2d79d5c/640/013a88e0-770d-44fb-8438-97b5d2d79d5c.png)
![Acetyl-[Nle4, Asp5, D-2-Nal7, Lys10]-cyclo-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 4-10 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/396/349/c488513c-1ea5-4f2a-b125-6b9a1940d8fd/640/c488513c-1ea5-4f2a-b125-6b9a1940d8fd.jpg)