Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł 613,70 zł | |
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł | |
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
613,70 zł
Cena katalogowa722,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc4ccc(O)cc4)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C158H251N39O46S/c1-17-84(9)126(153(237)182-102(44-29-34-65-163)137(221)186-112(74-118(166)206)142(226)171-86(11)131(215)183-110(73-94-48-52-96(204)53-49-94)146(230)177-99(41-26-31-62-160)135(219)175-98(40-25-30-61-159)134(218)170-78-122(210)173-106(158(242)243)56-59-124(213)214)193-154(238)127(85(10)18-2)192-132(216)87(12)172-143(227)113(75-119(167)207)185-136(220)100(42-27-32-63-161)178-147(231)111(72-92-38-23-20-24-39-92)184-144(228)107(68-81(3)4)188-155(239)129(89(14)201)195-152(236)125(83(7)8)191-148(232)108(69-82(5)6)187-151(235)116-45-35-66-197(116)157(241)130(90(15)202)196-140(224)103(54-57-117(165)205)179-149(233)114(79-198)189-138(222)101(43-28-33-64-162)176-139(223)104(55-58-123(211)212)180-150(234)115(80-199)190-156(240)128(88(13)200)194-141(225)105(60-67-244-16)181-145(229)109(71-91-36-21-19-22-37-91)174-121(209)77-168-120(208)76-169-133(217)97(164)70-93-46-50-95(203)51-47-93/h19-24,36-39,46-53,81-90,97-116,125-130,198-204H,17-18,25-35,40-45,54-80,159-164H2,1-16H3,(H2,165,205)(H2,166,206)(H2,167,207)(H,168,208)(H,169,217)(H,170,218)(H,171,226)(H,172,227)(H,173,210)(H,174,209)(H,175,219)(H,176,223)(H,177,230)(H,178,231)(H,179,233)(H,180,234)(H,181,229)(H,182,237)(H,183,215)(H,184,228)(H,185,220)(H,186,221)(H,187,235)(H,188,239)(H,189,222)(H,190,240)(H,191,232)(H,192,216)(H,193,238)(H,194,225)(H,195,236)(H,196,224)(H,211,212)(H,213,214)(H,242,243)/t84-,85-,86-,87-,88+,89+,90+,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,125-,126-,127-,128-,129-,130-/m0/s1
InChI key
JMHFFDIMOUKDCZ-NTXHZHDSSA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
General description
Application
- radioimmunoassay to determine the portal blood β-endorphin levels in lactating ewes, and its relation to bouts of suckling[3]
- to assess the melanogenesis, proliferation and dendricity of melanocytes[4]
- to assess the expression of μ-opioid receptor, in human skin organ culture, on exposure to β-endorphin[5]
- to examine the effects on cardiovascular functions of β-endorphin injection nucleus in amygdaloideus centralis (AC), into either nucleus paraventricularis (NPV) or rostral ventrolateral medulla (RVL)[6]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... NFG(4803) | Gene Information human ... DEFB104A(140596) | Gene Information human ... NGF(4803) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E6261-250UG | 04061832676722 |
| E6261-1MG | 04061826152683 |
| E6261-.5MG | 04061833604458 |