Przejdź do
M2773
Magnesium sulfate heptahydrate
BioReagent, Molecular Biology, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Synonim(y):
Epsom salts
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030409
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-298-2
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
K: ≤50 ppm, Na: ≤50 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesium sulfate have anti-convulsant, anti-inflammatory and vasodilatory properties. Magnesium sulfate relaxes smooth muscles. In acute asthma patient, both intravenous and nebulization of magnesium sulfate as an additive improves pulmonary function.[1] Magnesium sulfate reduces preterm labor in high risk pregnant women. Magnesium sulfate heptahydrate serves as a source of Mg2+ ions in plant tissue culture medium, and protoplast culture medium.
Application
Magnesium sulfate heptahydrate has been used:
  • in the preparation of Scott′s tap water substitute as a bluing reagent for nuclear staining
  • as a component of stabilization solution for the isolation of pituitary cells for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectroscopy (MALDI-MS)
  • as an additive in the preparation of artificial sea water for the maintenance of Aplysia californica and in modified Gey′s balanced salt solution
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9405181.3718263138
assay
≥99.0%
assay
≥98% (EDTA titration), ≥99.9% trace metals basis
assay
-
assay
≥99.5% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
cation traces
K: ≤50 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm, Na: ≤50 ppm
cation traces
Al: ≤10 ppm, Ca: ≤10 ppm, Cd: ≤10 ppm, Cr: ≤10 ppm, Fe: ≤10 ppm, K: ≤10 ppm, Na: ≤30 ppm, Ni: ≤10 ppm, Pb: ≤10 ppm, Si: ≤10 ppm, Zn: ≤10 ppm
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 ppm, nitrate (NO3-): ≤50 ppm
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate heptahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Getting started with tissue culture-Media preparation, sterile technique and laboratory equipment
Plant Tissue Culture, Development, and Biotechnology, 15-15 (2016)
Embedding, serial sectioning and staining of zebrafish embryos using JB-4 resin
Sullivan-Brown J, et al.
Nature Protocols, 6(1), 46-46 (2011)
Characterizing peptides in individual mammalian cells using mass spectrometry
Rubakhin SS and Sweedler JV
Nature Protocols, 2(8), 1987-1987 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M2773-1KG04061837684852
M2773-500G04061834046059
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?