Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
464,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (KT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Application
- Research on the Working Performance and the Corresponding Mechanical Strength of Polyaluminum Sulfate Early Strength Alkali-Free Liquid Accelerator Matrix Cement.: This research investigates the applications of magnesium sulfate heptahydrate in improving the performance and mechanical strength of cement used in construction (Wang et al., 2022).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥99.5% (KT) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| cation traces Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg | cation traces K: ≤50 ppm, Na: ≤50 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces K: ≤50 ppm, Na: ≤50 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces - |
| pH 5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH - | pH - | pH 5-8 (50 g/L) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥99.5% (KT) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| cation traces Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg | cation traces K: ≤50 ppm, Na: ≤50 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces K: ≤50 ppm, Na: ≤50 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces - |
| pH 5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH - | pH - | pH 5-8 (50 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate heptahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 63138-1KG | 04061832721088 |
| 63138-250G | 04061832721095 |