Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł 3119,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2700,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
MDC1-50, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~250 kDa (2-3 bands)
species reactivity
monkey, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of G361 cells
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDC1(9656)
General description
Immunogen
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity monkey, human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human, monkey | species reactivity human, mouse |
| clone MDC1-50, monoclonal | clone MEKK4-338, monoclonal | clone MTA30 2G10/3, monoclonal | clone MAT3-4G10/8, monoclonal |
| Gene Information human ... MDC1(9656) | Gene Information human ... MAP3K4(4216) | Gene Information human ... MUS81(80198) | Gene Information human ... ATM(472) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?