Przejdź do
M2383
α-(Methylamino)isobutyric acid
≥97% (titration)
Synonim(y):
2,N-Dimethylalanine, 2-(Methylamino)-2-methylpropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHC(CH3)2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-898-2
Beilstein/REAXYS Number:
1746984
MDL number:
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Application
α-(Methylamino)isobutyric acid (MeAIB) has been used:
  • as a system A transport system inhibitor to perform inhibition experiments[1]
  • as a system A transport system inhibitor to study its effect on the generation of epileptiform field potentials (EFPs) in the acutely disinhibited cortical slices[2]
  • as an N-acetyltransferase (SNAT) inhibitor in Hank′s balanced salt solution (HBSS) to study its influence on the uptake of 14C-cysteine/ radioactive-labeled cysteine
Biochem/physiol Actions
α-(Methylamino)isobutyric acid (MeAIB), a competitive inhibitor of the neutral amino acid transport A system, is an N-methylated substrate. It is capable of decreasing the amplitude of the miniature excitatory postsynaptic current (mEPSC) in hippocampus neurons developing on top of astrocytes.[3] MeAIB can block the alanine-proline (AP) pathway.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1156A7502A2010
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥97% (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-(Methylamino)isobutyric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M2383-1G04061834041924
M2383-250MG04061832417257