Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 864,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł 1515,00 zł |
Informacje o tej pozycji
453,00 zł
Nazwa produktu
N,N-Dimethylglycine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
178-182 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥99% (titration) | assay ≥97% (titration) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| color white to off-white | color white | color white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 178-182 °C (lit.) | mp 189-194 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylglycine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?