Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4960,00 zł
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb 35, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, chicken, eel
should not react with
Xenopus
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:3,000
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA3(1136), CHRNA5(1138)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human, chicken, eel | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone mAb 35, monoclonal | clone 7D3, monoclonal | clone 2G5, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNA3(1136), CHRNA5(1138) | Gene Information human ... CHRNA5(1138) | Gene Information human ... CHRNA1(1134) | Gene Information human ... CHRNA5(1138) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M217-100UL | 04061837832529 |