Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 627,00 zł |
Informacje o tej pozycji
627,00 zł
Nazwa produktu
Molybdenum Blue spray reagent,
Quality Segment
description
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid, Molybdenum Blue reagent
form
liquid
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| description 1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid, Molybdenum Blue reagent | description - | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| form liquid | form powder | form powder | form powder or crystals |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1942-100ML | 04061834041443 |