Przejdź do
114545
Thymol Blue
ACS reagent
Synonim(y):
Thymolsulfonphthalein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.59
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-973-3
Beilstein/REAXYS Number:
368036
MDL number:
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
clarity of soln
passes test
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range), 1.2-2.8, red to yellow, 8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range), 8.0-9.2, yellow to blue
mp
221-224 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 0.1%, clear
density
0.979 g/cm3
λmax
376 nm (2nd), 594 nm
ε (extinction coefficient)
≥12000 at 298-302 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChI key
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymol Blue is a sulfonephthalein dye. It is also known as thymolsulfonphthalein.
Application
Thymol Blue has been used for the in situ spectrophotometric pH measurement.
Biochem/physiol Actions
Thymol Blue is a pH indicator, which is yellow/orange at low pH and blue in color at high pH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0817686136795290
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
solubility
ethanol: 0.1%, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymol Blue
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)