Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1c(CCC)c(C(=O)SCC)c(CC)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C23H29NO3S/c1-5-12-17-19(23(26)28-8-4)18(7-3)24-21(16-13-10-9-11-14-16)20(17)22(25)27-15-6-2/h9-11,13-14H,5-8,12,15H2,1-4H3
InChI key
UUSHFEVEROROSP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form oil | form solid | form powder | form powder |
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, ethanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color colorless to light brown | color white | color , white to beige to brown | color white to beige |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1809-25MG | 04061832082929 |
| M1809-5MG | 04061832082936 |