Przejdź do
SML1179
WWL113
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4′-[[[Methyl[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]amino]carbonyl]oxy]-[1,1′-Biphenyl]-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4′-((methyl(3-(pyridin-4-yl)benzyl)carbamoyl)oxy)-[1,1′-biphenyl]-4-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.53
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(C(C=C1)=CC=C1C(C=C2)=CC=C2OC(N(C)CC3=CC(C4=CC=NC=C4)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C29H26N2O4/c1-3-34-28(32)25-9-7-22(8-10-25)23-11-13-27(14-12-23)35-29(33)31(2)20-21-5-4-6-26(19-21)24-15-17-30-18-16-24/h4-19H,3,20H2,1-2H3
InChI key
AKIIPHDGVCFVCC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WWL113 is an inhibitor of mouse Carboxylesterase 3 (Ces3) and human CES1 (orthologue of mCes3), serine hydrolases involved in lipolysis in addition to their activities as liver detoxification enzymes. In a recent study, hCES1 activity was found to be increased two-fold in obese individuals and patients with type 2 diabetes compared to lean subjects, and is thought to generate surplus fatty acids that can deposit ectopically in tissues. WWL113 treatment resulted in major improvement of multiple features of metabolic syndrome and ameliorated obesity-diabetes in mice with lowered levels of nonesterified free fatty acids (NEFAs), triglycerides (TGs), total cholesterol and fasted glucose as well as enhanced glucose tolerance after three weeks of treatment. WWL113 inhibits Ces3 with an IC50 of 120 nM and also the closely related Ces1f with an IC50 of 100 nM. WWL113 inhibits mouse recombinant Ces1, Ces1c, and Abhd6 at 10 μM.
WWL113 is an inhibitor of mouse Carboxylesterase 3 (Ces3) and human CES1 (orthologue of mCes3).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1641SML2874SML1128
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)