Przejdź do
M1777
N-Methyl-1-deoxynojirimycin
≥98%
Synonim(y):
1,5-Dideoxy-1,5-imino-1-methyl-D-sorbitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1524564
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
AAKDPDFZMNYDLR-XZBKPIIZSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: glucosamine
Biochem/physiol Actions
Interferes with metabolism of N-linked glycoproteins by inhibition of glucosidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2536S8559A1287
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
viruses
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)