Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł 952,00 zł |
Informacje o tej pozycji
952,00 zł
Cena katalogowa1120,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócextent of labeling
~1 per g resin (based on picric acid assay and nitrogen determination)
Quality Segment
matrix
1% Cross-linked polystyrene
particle size
200-400 mesh
storage temp.
−20°C
Application
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| extent of labeling ~1 per g resin (based on picric acid assay and nitrogen determination) | extent of labeling 0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination) | extent of labeling 0.5-1.0 mmol/g loading | extent of labeling 0.3-0.8 mmol/g Cl loading |
| particle size 200-400 mesh | particle size 50-200 mesh | particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh |
| matrix 1% Cross-linked polystyrene | matrix 2% Cross-linked polystyrene | matrix - | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1773-5G | 04061832011912 |