Przejdź do
M1559
Moxonidine hydrochloride
≥98%
Synonim(y):
4-Chloro-6-methoxy-2-methyl-5-(2-imidazolin-2-yl)aminopyrimidine hydrochloride, BDF-5895
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
529,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12ClN5O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
529,55 zł
Cena katalogowa623,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
originator
Solvay
SMILES string
Cl.COc1nc(C)nc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H12ClN5O.ClH/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9;/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15);1H
InChI key
ZZPAWQYZQVUVHX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Moxonidine hydrochloride has been used:
  • as a standard to study its blood-brain barrier (BBB) permeability in porcine brain lipid extract by parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA) method[1]
  • as a standard to study the chromatographic behavior and lipophilicity by reversed-phase thin-layer chromatography (RP-TLC)
  • as an imidazoline I1 receptor agonist to study its effects on excitatory inputs in airway vagal preganglionic neuron (AVPN)[2]
Biochem/physiol Actions
Moxonidine is a selective high-affinity imidazoline I1-receptor agonist and a selectively low-affinity α2-adrenoceptor agonist. It exhibits anti-hypertensive properties by reducing blood pressure efficiently.[3] Moxonidine also exhibits spinal analgesic activity through the α2C-adrenoceptor component.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the Imidazoline Binding Sites page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Solvay. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E3263T6950R9525
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
Solvay
originator
-
originator
Acorda Therapeutics
originator
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), NISCH(11188)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)