Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł 1071,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1071,00 zł
Cena katalogowa1260,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].COC1(COc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C12H14N2O3.ClH/c1-15-12(11-13-6-7-14-11)8-16-9-4-2-3-5-10(9)17-12;/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI key
IMPOOMVZVWKSAP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Biochem/physiol Actions
Selective α2-adrenoceptor antagonist
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: >20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color - | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?