Przejdź do
M0535
Mycoplasma Broth
powder, suitable for microbiology
Synonim(y):
Mycoplasma media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
H2O: 25.5 g/L (Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.)
application(s)
microbiology
General description
Mycoplasma Broth is a basal medium which, after enrichment with yeast extract, horse serum, and antibiotics, will support the growth of Mycoplasma sp. The components contained in this basal medium do not exhibit inhibitory or toxic effects when used to culture mycoplasma. A special mineral supplement has been added to improve the growth and colony characteristics of the organism.
Application
Mycoplasma Broth has been used for isolation and cultivation of mycoplasma.[1] It may also be used to grow Porphyromonas gingivalis under anerobic conditions.[2]
Preparation Note
Basal Medium:
1. Suspend 25.5 g of powdered medium in 1L of distilled water. Stir until the powder dissolves.
2. Adjust the pH of the solution to 7.8 ± 0.2.
3. Autoclave at 121 °C and 15 psi for 15 minutes to sterilize. Cool to 50 °C and add sterile supplements.
Store dry powdered medium at room temperature and prepare medium at 2-8 °C.
Other Notes
Powder contains (g/L): 10.0 bacterial peptone, 10.0 LAB-LEMCO powder, 5.0 sodium chloride, 0.5 mineral supplement.
The product is intended for laboratory use only.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0660M0178T9179
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
veterinary
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 25.5 g/L (Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.)
solubility
H2O: 35.5 g/L
solubility
-
solubility
-
Mycoplasma propagation
Mycoplasma propagation
-
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wykryj skażenie mykoplazmą w hodowli komórkowej za pomocą testów PCR, barwienia DNA lub hodowli. Odkryj zestawy do zapobiegania, eliminacji i wykrywania mykoplazmy.
Przegląd dobrych praktyk bankowania komórek do celów kriokonserwacji linii komórkowych.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Zobacz wszystkie artykuły
Philip Stashenko et al.
The American journal of pathology, 170(1), 203-213 (2007-01-04)
Bacterial infections of the dental pulp result in soft tissue and alveolar bone destruction. It has been suggested that Th1 responses promote disease, whereas Th2 responses are protective. However, other studies have challenged this notion. To address this question, bone
Amir H Abd-Elrahman et al.
Tropical animal health and production, 52(3), 1179-1186 (2019-11-11)
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) is one of the most fatal and contagious diseases of goats. To date, the occurrence of CCPP in Egypt has not been reported. During the period from 2017 to 2018, 200 goats and 400 sheep from
Davor Ivankovic et al.
Autophagy, 16(3), 391-407 (2019-05-31)
Adaptor protein (AP) complexes mediate key sorting decisions in the cell through selective incorporation of transmembrane proteins into vesicles. Little is known of the roles of AP-4, despite its loss of function leading to a severe early onset neurological disorder
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M0535-250G04061833993378
M0535-500G04061833993385