Przejdź do
M0660
Mycoplasma Agar
powder, suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 35.5 g/L
application(s)
microbiology
General description
Boil to dissolve the agar and adjust pH to 7.8±0.2. Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.
The components contained in this basal medium do not exhibit inhibitory or toxic effects when used to culture mycoplasma. A special mineral supplement has been added to improve the growth and colony characteristics of the organism.
Application
Recommended for the cultivation of mycoplasma
Other Notes
Powder contains (g/L): 10.0 bacterial peptone, 10.0 LAB-LEMCO powder, 5.0 sodium chloride, 0.5 mineral supplement, 10.0 agar.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0535M2178M0303
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
veterinary
solubility
H2O: 35.5 g/L
solubility
H2O: 25.5 g/L (Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Mycoplasma propagation
Mycoplasma propagation
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)