Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPreparation Note
Washed in 0.01 M EDTA, pH 7.0, and 0.15 M sodium chloride.
Other Notes
A source of DNA.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized cells | form lyophilized cells | form (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.) | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M0508-1G | 04061833993224 |
| M0508-5G | 04061833993231 |