Przejdź do
M3440
Mutanolysin Assay Substrate
lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mutanolysin Assay Substrate, (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
Quality Segment
form
(Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
packaging
vial of 10 assays
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
The activity of mutanolysin can be determined by hydrolysis of the rehydrated cell suspension in a continuous spectrophotometric assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3770A7472M0508
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
(Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
form
lyophilized cells
form
suspension
form
lyophilized cells
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 10 assays
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)