Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2750,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MDMX-82, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~80 kDa
species reactivity
human
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK 293T cells transfected with human MDMX
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
rat ... Mdm4(304798)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse (weak) | species reactivity human | species reactivity mouse |
| clone MDMX-82, monoclonal | clone SMP14, monoclonal | clone polyclonal | clone MD-219, monoclonal |
| Gene Information human ... MDM4(4194) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM4(4194) | Gene Information mouse ... Mdm2(17246) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M0445-100UL | 04061838031617 |
| M0445-200UL | 04061837868054 |