Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SMP14, monoclonal
mol wt
antigen ~90 kDa (additional band of approx. 55 kDa)
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, rat, mouse (weak)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using a whole extract of transfected 293T (human embryonal kidney) cells expressing human MDM2
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(246362)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... PUM2(23369) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, rat, mouse (weak) | species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone SMP14, monoclonal | clone HM-2, monoclonal | clone 1A7, monoclonal | clone 1C8, monoclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-MDM2 antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M4308-.2ML | 04061837868085 |
| M4308-100UL | 04061837868092 |