Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł | |
| 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 691,00 zł | |
| 15 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł 2023,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.8 μm
General description
Polystyrene microparticles are stabilizedcolloidal particles that possess a negative charge and are synthesized by thepolymerization of styrene under conditions that induce spontaneous coalescentbead formation. Due to their versatility, these beads can be used in antibody-mediatedagglutination diagnostics, electron microscopy, cell counter calibration, andphagocytosis experiments.
Application
Polystyrene latex beads have been used:
- inthe flow cytometric assay of endothelial microparticles (EMPs)
- in thedetection of capsular polysaccharide (CPS) antibody/antigen latex agglutinationtest
- to evaluate the phagocytic activity in hemocytes of shrimps
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mean particle size 0.8 μm | mean particle size 0.3 μm | mean particle size 0.46 μm | mean particle size 0.1 μm |
| packaging pack of 1 mL, pack of 2 mL | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL | packaging pack of 1 ea |
| composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Effects of traditional medical herbs ?minor bupleurum decoction? on the non-specific immune responses of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Yu-Sheng, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 218-225, 84(1-842) (2017)
Humoral immune responses following experimental infection of goats with Mycoplasma capricolum subsp. capri pneumoniae
John B M, et al.
Veterinary Microbiology, 84(1-2) (2002)
AGE/RAGE-Induced EMP Release via the NOX-Derived ROS Pathway
Ying-Hua C, et al.
Journal of Diabetes Research (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| LB8-1ML | 04061838108258 |
| LB8-100ML | 04061838208507 |
| LB8-2ML | 04061838208514 |
| LB8-15ML | 04061838088147 |