Przejdź do
LB5
Latex beads, polystyrene
0.46 μm mean particle size
Synonim(y):
Latex microspheres, Polystyrene beads, Polystyrene microspheres, plastic beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
15 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.46 μm
General description
Polystyrene microparticles are negativelycharged- stabilized colloidal particles. These microparticles are synthesizedby the polymerization of styrene under conditions that produce coalescent beadformation. Polystyrene latex beads have a broad range of applications such as cellcounter calibration, antibody-mediated agglutination diagnostics, electronmicroscopy, and phagocytosis experiments.
Application
Polystyrene latex beads have been used as a component of an artificial device to draw blood from mice. It has also been used as a component of the protein-free latex meal for the extraction of the peritrophic matrix (PM) from female Anopheles gambiae.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LB1LB3LB8
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.8 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL, pack of 15 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Presence of chitinase and beta-N-acetylglucosaminidase in the Aedes aegypti: a chitinolytic system involving peritrophic matrix formation and degradation
Benedito P D F, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 32(12), 1723-1729 (2002)
The Anopheles gambiae adult midgut peritrophic matrix proteome
Dinglasan R R, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 39(2), 125-134 (2009)
Rapid Induction by a Blood Meal of a Carboxypeptidase Gene in the Gut of the Mosquito Anopheles gambiae
Marten J E, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 27(12), 1063-1072 (1997)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
LB5-15ML04061838208484
LB5-1ML04061838108234
LB5-2ML04061838208491