Przejdź do
L9781
Lithium dodecyl sulfate
BioReagent, Molecular Biology, suitable for electrophoresis
Synonim(y):
Dodecyl lithium sulfate, Dodecyl sulfate lithium salt, Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.33
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-058-2
Beilstein/REAXYS Number:
5186718
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mol wt
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
100-123 °C
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: 350 g/L at 20 °C
density
1.17 g/cm3
absorption
≤0.05 at 260 nm (3% solution), ≤0.05 at 280 nm (3% solution)
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
DNase and RNase, none detected
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Lithium dodecyl sulfate has been used as a component of lysis buffer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L4632L590174255
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
form
-
form
powder
form
rod
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for electrophoresis
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
mp
100-123 °C
mp
-
mp
100-123 °C
mp
204-207 °C (lit.)
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium dodecyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)