Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-058-2
Beilstein/REAXYS Number:
5186718
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
anionic
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
mol wt
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium dodecyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?