Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł | |
| 250 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 461,00 zł |
Informacje o tej pozycji
136,00 zł
Quality Level
form
liquid
usage
sufficient for 50 or 5x50 set Decontamination by wiping off surfaces (wet wipes)
packaging
pkg of 5 × 50 ea Count (in refill sachets for dispenser box), pkg of 50 ea Count Refill (in dispenser box)
bp
100 °C
density
0.999 g/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Produkt ten stanowi doskonałą alternatywę dla standardowych, nieefektywnych metod czyszczenia (np. za pomocą gąbek lub ręczników papierowych).
Wszystkie najczęstsze zanieczyszczenia (DNA, RNA, DNazy i RNazy) są skutecznie usuwane z zanieczyszczonej powierzchni w ciągu kilku sekund po użyciu.
Chusteczki są wstępnie nasączone roztworem zawierającym środki powierzchniowo czynne oraz niealkaliczny i nierakotwórczy środek.
Application
Ma zastosowanie wyłącznie w badaniach i przemyśle. Nie zalecane do zastosowań klinicznych. Stosować zgodnie z zaleceniami. DNA Erase Wipes mogą być używane na szkle, ceramice, plastiku, gumie, stali i metalach szlachetnych. Nie zaleca się czyszczenia chusteczkami DNA Erase Wipes metali lekkich (np. aluminium) lub metali nieżelaznych. Zawsze należy najpierw przetestować mały obszar, aby upewnić się, że produkt nie spowoduje uszkodzeń lub odbarwień (np. na powlekanych lub wrażliwych materiałach).
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| density 0.999 g/mL | density - | density - | density - |
| packaging pkg of 5 × 50 ea Count (in refill sachets for dispenser box), pkg of 50 ea Count Refill (in dispenser box) | packaging - | packaging - | packaging - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| usage sufficient for 50 or 5x50 set Decontamination by wiping off surfaces (wet wipes) | usage - | usage - | usage - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Wykryj skażenie mykoplazmą w hodowli komórkowej za pomocą testów PCR, barwienia DNA lub hodowli. Odkryj zestawy do zapobiegania, eliminacji i wykrywania mykoplazmy.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L9060-50EA | 04065268063163 |
| L9060-250EA | 04065268063156 |