Merck
L9042
SAFC
LookOut® DNA Erase
Refill
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Poziom jakości
Postać
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
metody
DNA purification: suitable
Zastosowanie
microbiology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Both the 250 ml spray reagent (Product Number L8917) and the 1 L refill (Product Number L9042) are supplied ready-to-use.
LookOut™ DNA Erase is a potent, ready-to-use solution for rapid DNA decontamination of surfaces in laboratories. This reagent is characterized by its high efficiency. The decontamination spray completely destroys DNA within 60 seconds of surface treatment. The solution contains a unique combination of DNA destroying and surface active agents.
Działania biochem./fizjol.
LookOut DNA Erase may be applied to steel, glass, ceramic, plastic, rubber, or precious metals including laboratory equipment and pipettors. It should not be applied on light and non-ferrous metals. For other sensitive surfaces, test in a small area before applying.
Informacje prawne
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2