Informacje o tej pozycji
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](N)CCCCN)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C38H57N7O7.C2HF3O2/c1-23(2)20-29(42-33(46)28(40)18-12-13-19-39)36(49)45-32(24(3)4)37(50)44-31(22-27-16-10-7-11-17-27)35(48)43-30(21-26-14-8-6-9-15-26)34(47)41-25(5)38(51)52;3-2(4,5)1(6)7/h6-11,14-17,23-25,28-32H,12-13,18-22,39-40H2,1-5H3,(H,41,47)(H,42,46)(H,43,48)(H,44,50)(H,45,49)(H,51,52);(H,6,7)/t25-,28-,29-,30-,31-,32-;/m1./s1
InChI key
PFZBSKYGYWNCOL-HGIWLFAJSA-N
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L8542-1MG | 04061823012133 |