Przejdź do
L8404
Linoleic acid methyl ester, cis/trans-isomers
Synonim(y):
Linoleic Acid Methyl Ester Isomers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule
Other Notes
Contains methyl esters of each of the following with the approx. weight percentage of each component as indicated.
trans-9,trans-12-Octadecadienoic acid (50%)
cis-9,trans-12-Octadecadienoic acid (20%)
trans-9,cis-12-Octadecadienoic acid (20%)
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid (10%)
These isomers are found as triglycerides in partially hydrogenated vegetable oils and margarines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L6031E3511E6001
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L8404-250MG04061833966037