Przejdź do
L6031
Linolenic acid methyl ester isomer mix
Synonim(y):
9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
Useful as a reference standard for GC or HPLC analysis of cis- and trans-fatty acid methyl ester isomers.
Packaging
Sealed ampule
Other Notes
Contents:
Approx. 30% trans,trans,trans isomer
Approx. 15% each trans,trans,cis; trans,cis,trans; cis,trans,trans
Approx. 7% each cis,cis,trans; cis,trans,cis; trans,cis,cis
Approx. 3% cis,cis,cis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2626L250162210
description
-
description
≥99% (GC)
description
≥98%
description
technical, 70-80% (GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
Linum usitatissimum
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
70-80% (GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)