Przejdź do
L8144
Sigma label tape
blue
Synonim(y):
Sigma tape
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Material:
blue
Packaging:
pkg of 1 roll
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8269L8394L8519
material
blue
material
green
material
white
material
red
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma label tape
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)