Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł 725,80 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Material:
green
Packaging:
pkg of 1 roll
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
green
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description green | description blue | description white | description roll size 15 yard, green, width 1 in., pk of 3 |
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Bel-Art F13482-0100 |
| material green | material blue | material white | material green |
| packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll | packaging pk of 3 |
| roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) | roll size 15 yard |
| core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) | core size - |
| W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) | W - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma label tape
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?