Przejdź do
L7026
Lithium chloride solution
8 M, Molecular Biology, ≥99%
Synonim(y):
LiCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
eCl@ss:
38050203
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
concentration
8 M
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ba: ≤0.003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.20%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used to selectively precipitate RNA.
Lithium chloride solution has been used:
  • to obtain LiClPAM3 DCs form of dendritic cell
  • in LiCl buffer preparation for immunoprecipitation
  • in the preparation of wash buffer
  • in the preparation of radioimmunoprecipitation assay (RIPA) wash buffer[1]
Biochem/physiol Actions
Lithium chloride has the ability to block glycogen synthase kinase (GSK). It may also possess anti-inflammatory effects at low and non-toxic concentrations.
Preparation Note
Prepared with 18 megaohm water
0.2 μm filtered
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62481LCL3062476
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ba: ≤0.003%, K: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.20%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium chloride solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Powiązane treści
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Narzędzia do przygotowywania plazmidów, transkrypcji in vitro, oczyszczania mRNA i formułowania LNP w rozwoju szczepionek i terapii opartych na mRNA.
RNA Chromatin Immunoprecipitation (RNA-ChIP) in Caenorhabditis elegans
Cecere G and Grishok A
Nature Structural and Molecular Biology (2014)
Allostimulatory Effects of Dendritic Cells with Characteristic Features of a Regulatory Phenotype
Kouwenberg M, et al.
PLoS ONE, 11(8), e0159986-e0159986 (2016)
mTOR and neuroinflammation
Molecules to Medicine with mTOR, 317-329 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L7026-100ML04061838820235
L7026-1L04061833965313
L7026-500ML04061833965320
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the storage recommendations?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  4. s'agit il d'une solution aqueuse ? y a t'il autre chose que du LiCl et de l'eau ?
    1 answer
    1. This product is supplied as an aqueous solution in 18 megaohm water. Impurities are not a determined test specification for this product.