Przejdź do
62476
Lithium chloride
BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
LiCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-212-3
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
605 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • The preconditioning of lithium promotes mesenchymal stem cell-based therapy for the degenerated intervertebral disc via upregulating cellular ROS: This study explores the use of lithium chloride in enhancing the efficacy of mesenchymal stem cells for intervertebral disc regeneration. Lithium chloride′s role in modulating cellular responses and oxidative stress mechanisms presents a potential application in developing advanced IVD (In Vitro Diagnostics) products that rely on cellular technologies (Zhu et al., 2021).
Other Notes
Precipitation of RNA[1][2]; Transformation of intact yeast cells treated with alkali cations[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9650793620213233
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder, crystals or granules
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous
grade
-
impurities
DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N), phosphatases, none detected
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)