Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.30
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Letrozole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >50 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI key
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Application
Letrozole has been used:
- in organoid growth assay to determine its inhibitory capacity(48)
- to investigate steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) mediated endogenous estrogen regulation of hippocampal PSD-95(49)
- to determine its effects on tumor-induced hyperalgesia(50)
- for hormonal manipulation in rats(51)
- to study its effects on lipocalin-2 (Lcn2)(52)
- to determine its effects on mechanical hyperalgesia and aromatase expression(53)
Biochem/physiol Actions
Letrozole acts as an adjuvant agent and is used to treat breast cancer.
Letrozole is a non-steroidal aromatase inhibitor.
Letrozole is a third generation nonsteroidal aromatase inhibitor. It is a competitive inhibitor of the aromatase enzyme system and thus inhibits the conversion of androgens to estrogens. Letrozole inhibits the aromatase enzyme by competitively binding to the heme of the cytochrome P450 subunit of the enzyme, resulting in a reduction of estrogen biosynthesis in all tissues.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Letrozole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L6545-50MG | 04061833958926 |
| L6545-10MG | 04061833958919 |