Kluczowe dokumenty
PHR1540
Letrozole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Letrozole, 4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
Wybierz wielkość
615,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
615,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000685
traceable to USP 1356971
rodzina API
letrozole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Klucz InChI
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP19A1(1588)
Opis ogólny
Letrozole is used for the treatment of breast cancer in hormone-dependent postmenopausal patients. The drug works by blocking the synthesis of estrogen, a causative agent for cancer.[1]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)