Przejdź do
L5793
Leupeptin
powder, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Leupeptin hemisulfate salt, Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal hemisulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Leupeptin, BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM.
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM. There have been numerous studies using leupeptin to protect against hearing loss caused by acoustic overstimulation or the ototoxic antibiotic gentamicin. (Loss of cochlear hair cells is believed to be mediated by calpain.)
Analysis Note
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC because of the formation of tautomeric isomers in solution. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8511LEU-RO108976
Leupeptin powder, from synthetic, =96.5%
Roche
LEU-RO
Leupeptin
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
96.5%
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
biological source
microbial
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)