Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł 1079,50 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4630,00 zł 3935,50 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5840,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
601,00 zł
Nazwa produktu
Leupeptin, synthetic, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay 96.5% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (sum of isomers, HPLC) |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source microbial | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?