Przejdź do
L4388
Calcium L-lactate hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid hemicalcium salt, L-Lactic acid hemicalcium salt, Sarcolactic acid hemicalcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-953-3
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Assay:
≥85%
Form:
powder
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥85%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L200021185L7022
assay
≥85%
assay
~90%
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
-
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)