Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
form
solid
optical activity
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 5% in H2O
impurities
~4 mol/mol water
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT) | description ~90% | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description ≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water |
| assay ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT) | assay ~90% | assay ≥85% | assay ≥95.0% (calc. based on dry substance, KT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder | form - |
| impurities ~4 mol/mol water | impurities - | impurities - | impurities ~2 mol/mol water |
| optical activity [α]20/D −4.2±0.5°, c = 5% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?