Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4980,00 zł 4233,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
lyophilized powder
4233,00 zł
Cena katalogowa4980,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Packaging
Packaged based on protein content.
Physical form
Contains sodium phosphate
Analysis Note
Highly purified.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form buffered aqueous suspension | form saline suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ~90% E1%/280 | composition - | composition - | composition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?