Przejdź do
L3510
Lucifer Yellow VS dilithium salt
≥80% purity, powder
Synonim(y):
4-Amino-N-(3-[vinylsulfonyl]phenyl)naphthalimide-3,6-disulfonate dilithium salt, Dilithium 4-amino-N-[3-(vinylsulfonyl)phenyl]naphthalimide-3,6-disulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12Li2N2O10S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.39
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5226753
Aby zapytać o ten produkt L3510, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lucifer Yellow VS dilithium salt, ~85%
assay
~85%
Quality Segment
form
powder
color
yellow to brown
fluorescence
λex 428 nm; λem 536 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Li+].[Li+].Nc1c(cc2C(=O)N(c3cccc(c3)S(=O)(=O)C=C)C(=O)c4cc(cc1c24)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.2Li/c1-2-33(25,26)11-5-3-4-10(6-11)22-19(23)14-8-12(34(27,28)29)7-13-17(14)15(20(22)24)9-16(18(13)21)35(30,31)32;;/h2-9H,1,21H2,(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PSJNJVOFDDMXDP-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0259D4139D5143
fluorescence
λex 428 nm; λem 536 nm in H2O
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
color
yellow to brown
color
faint orange to very dark orange
color
white to light pink, and tan
color
white to yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
assay
~85%
assay
-
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥85% (TLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)